Merck
333123
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4825 (lit.)
bp
77-79 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
Klucz InChI
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)