Merck
332933
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2C(OCH3)2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
69-71 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(CCl)(CBr)OC
InChI
1S/C5H10BrClO2/c1-8-5(3-6,4-7)9-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FWGJNRCQZRSHGJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)