Merck
332275
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]25/D −37°, c = 1 in chloroform
mp
60-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)