Kluczowe dokumenty
331791
Dimethyl exo-tricyclo[4.2.1.02,5]nona-3,7-diene-3,4-dicarboxylate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
ciąg SMILES
COC(=O)C1=C([C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12)C(=O)OC
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)