Merck
331171
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy, free radical
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
81-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)N=C(c2ccccc2)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C13H17N2O/c1-12(2)11(10-8-6-5-7-9-10)14-13(3,4)15(12)16/h5-9H,1-4H3
Klucz InChI
LIGLEHMSIMQEJW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3