Merck
331147
Sigma-Aldrich
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide
97%
Synonim(y):
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-4-carboxaldehyde hydrazone-3-oxide, 2,5-Dihydro-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylimidazole-4-carboxaldehyde hydrazone 3-oxide, HHTI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.24
Beilstein:
6862527
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
97%
ciąg SMILES
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
Klucz InChI
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)