Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl, ketal
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI key
YYEZYENJAMOWHW-ZCFIWIBFSA-N
Application
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used:
- To introduce a chiral center selectively in the carbon chain C10 during the total synthesis of protectin D1.
- As a starting material in the total synthesis of an anti-diabetic molecule cytopiloyne.
- As a starting material in the preparation of 4-15N-amino-2-butane-1,2-diol, which is used to synthesize 15N-labeled oligodeoxynucleotides.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 96% | description - | description 98% |
| assay 96% | assay - | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| bp 207 °C (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.4390 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form - |
| density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/888/428/3be8313a-627a-4281-be35-306cc5da562a/640/3be8313a-627a-4281-be35-306cc5da562a.png)