Przejdź do
496065
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Synonim(y):
(R,R)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (R,R)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H19N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
manufacturer/tradename
ECACC
mp
171-175 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m0/s1
InChI key
HLHBIMJNCKZZQO-SFTDATJTSA-N
Application
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine [Pybox] may be used as a chiral ligand in the copper-catalyzed enatioselective arylation of N-arylated tetrahydroisoquinolines (THIQs) with arylboronic acids in the presence of a photoredox catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
496103477494406961
description
98%
description
98%
description
99%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
97%
functional group
ether, phenyl
functional group
ether, phenyl
functional group
ether
functional group
phenyl, ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
optical activity
[α]22/D −132°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D +118°, c = 0.7 in methylene chloride
optical activity
[α]20/D +160°, c = 1 in ethanol
mp
171-175 °C (lit.)
mp
138-141 °C (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)