Kluczowe dokumenty
330582
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylquinolinium iodide
Dye content 97 %
About This Item
skład
Dye content, 97%
mp
261 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
524 nm
ciąg SMILES
[I-].CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2C
InChI
1S/C20H21N2.HI/c1-21(2)18-12-8-16(9-13-18)10-14-19-15-11-17-6-4-5-7-20(17)22(19)3;/h4-15H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VGLNXCCOYCGRLG-UHFFFAOYSA-M
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)