Merck
329274
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-nitrophenol
98%
Synonim(y):
5-Nitroguaiacol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.13
Beilstein:
2047074
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
tw
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
mp
103-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methoxy-5-nitrophenol is the substitution photoproduct formed on irradiation of 2-chloro-4-nitroanisole at 25°C in aqueous NaOH.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gene G Wubbels et al.
The Journal of organic chemistry, 78(10), 4834-4839 (2013-05-02)
Irradiation (λ > 330 nm) of 2-chloro-4-nitroanisole (1) at 25 °C in aqueous NaOH forms three substitution photoproducts: 2-methoxy-5-nitrophenol (2), 2-chloro-4-nitrophenol (3), and 3-chloro-4-methoxyphenol (4), in chemical yields of 69.2%, 14.3%, and 16.5%. The activation energies for the elementary steps
Nenad Manevski et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(1), 126-139 (2014-10-24)
Although skin is the largest organ of the human body, cutaneous drug metabolism is often overlooked, and existing experimental models are insufficiently validated. This proof-of-concept study investigated phase II biotransformation of 11 test substrates in fresh full-thickness human skin explants