Kluczowe dokumenty
329215
1-Isopropyl-4-nitrobenzene
97%
Synonim(y):
p-Nitrocumene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Beilstein:
1863535
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
106-107 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?