Merck
327999
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
99%
Synonim(y):
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.24
Beilstein:
4704456
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]26/D +22°, c = 2 in chloroform
mp
64-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)