Merck
325740
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
Ho2(SO4)3 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
762.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
99.9%
ciąg SMILES
O.[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)