Merck
325201
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
Ethyl 2-methylnicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
126-127 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cccnc1C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-5-4-6-10-7(8)2/h4-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-metylopirydyno-3-karboksylan etylu został użyty do przygotowania aminoestrów:
  • 2-(piperydynyloaminometylo)benzoesan etylu
  • 2-(N-benzylo-N-metyloaminometylo)benzoesan etylu
  • 2-(dietyloaminometylo)benzoesan etylu
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tandem Wolff rearrangement-?a-cyclization of tertiary amines? sequence: Synthesis of some 1H-2-benzopyran derivatives.
Leost F, et al.
Tetrahedron, 54(23), 6457-6474 (1998)