Merck
324299
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cc1ccc(C)c(NN)c1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)10-9;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
OMOFMSZLYCEIAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)