Merck
324272
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.66 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl.Cc1cccc(NN)c1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH.H2O/c1-6-4-3-5-8(10-9)7(6)2;;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H;1H2
Klucz InChI
CWLHVQVBNFKKSG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3