Merck
324159
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrachloro-4-pyridinethiol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5HCl4NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
165-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
Sc1c(Cl)c(Cl)nc(Cl)c1Cl
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)