Merck
323179
Sigma-Aldrich
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol
95%
Synonim(y):
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)-1,3-benzenediol, TAO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
Klucz InChI
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
Zastosowanie
Complexometric indicator.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)