Kluczowe dokumenty
323152
5-[4-(Diethylamino)benzylidene]rhodanine
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
mp
161-164 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)