Merck
323012
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexyldimethylsilane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11Si(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
95-97 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
MEUXNEGJODESOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)