Merck
322504
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
63-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(F)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
Klucz InChI
ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)