Merck
322490
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-thiazolinium iodide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14INS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
191-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CC[N+]1=C(C)SCC1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)