gęstość pary
1.05 (vs air)
ciśnienie pary
37.95 atm ( 21.1 °C)
temp. samozapłonu
881 °F
granice wybuchowości
13 %
stężenie
10 ppm in nitrogen
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
gęstość
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
Klucz InChI
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Polecane produkty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)