Merck
320706
Sigma-Aldrich
3,3′-Dipropyloxacarbocyanine iodide
98%
Synonim(y):
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl]benzoxazolium iodide, DiOC3(3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
98%
mp
283 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
482 nm
ciąg SMILES
[I-].CCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)