Merck
319716
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-Camphorsulfonylimine
99%
Synonim(y):
(3aR)-(+)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide, (7R)-(+)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.30
Beilstein:
85297
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +34°, c = 1 in chloroform
mp
229-230 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m0/s1
Klucz InChI
ZAHOEBNYVSWBBW-MHPPCMCBSA-N
Zastosowanie
(R) and (S) forms are precursors to chiral (camphorsulfonyl)oxaziridines employed in the asymmetric hydroxylation of ester and amide enolates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2402-2402 (1986)