Merck
319678
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)butyrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(SC)C(=O)OC