Merck
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-Ethoxycarbonyl-γ-butyrolactone
93%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
93%
aktywność optyczna
[α]25/D +7.5°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
tw
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)