Merck
31475
Sigma-Aldrich
trans,trans-1,4-Diacetoxy-1,3-butadiene
≥98.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Beilstein:
1724378
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
mp
102-104 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O\C=C\C=C\OC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Klucz InChI
XBRCQTOOSIDDOJ-GGWOSOGESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)