Merck
311472
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,4,6-trifluoroaniline
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H(F)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
42-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)