Merck
310832
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
aktywność optyczna
[α]20/D −20°, c = 4 in H2O
mp
94 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O