Merck
310751
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
gęstość
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(F)c(Cl)c(F)c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)