Merck
310026
Sigma-Aldrich
Triethyl α-propargylphosphonoacetate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
106-109 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(CC#C)P(=O)(OCC)OCC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)