Merck
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-D-threitol
97%
Synonim(y):
(R,R)-(+)-1,4-Bis(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.26
Beilstein:
5295122
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
97%
ciąg SMILES
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)