Merck
308587
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)-1,4-butanediamine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H28N2Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)NCCCCN[Si](C)(C)C
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)