Merck
308544
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
98%
Synonim(y):
Anderson-Shapiro reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8ClO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −15°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440 (lit.)
tw
84-86 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1OP(Cl)(=O)O[C@H]1C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)