Merck
307637
Sigma-Aldrich
Cadmium fluoride
98%
Synonim(y):
Cadmium difluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CdF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
powder
gęstość
6.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Cd]F
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges