Merck
306746
Sigma-Aldrich
Phenyl trimethylsilylmethyl sulfone
95%
Synonim(y):
(Phenylsulfonylmethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O2SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.38
Beilstein:
1960911
Numer MDL:
Próba
95%
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1