Merck
305642
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-chloroethyl)phosphonate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
92-94 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CCCl)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)