Merck
305332
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
80-90 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(CO)c(OC)c1C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)