Merck
303801
Sigma-Aldrich
4-Carboxypyridinium dichromate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12Cr2N2O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccncc1.OC(=O)c2ccncc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C6H5NO2.2Cr.2H2O.5O/c2*8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;;;;;;;;;/h2*1-4H,(H,8,9);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WPTCMTDPTWFRSK-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)