Merck
303623
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HC6F4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
150-152 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)cc(F)c1F
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)