Merck
303437
Sigma-Aldrich
Furfuryl sulfide
98%
Synonim(y):
Difurfuryl monosulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556 (lit.)
bp
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Klucz InChI
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)