Merck
303089
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylpyridine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
gęstość
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c1-2-3(7)5(9)11-6(10)4(2)8/h1H3
Klucz InChI
VMJPFTHPDLREJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)