Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
bp
35-37 °C/1.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
Klucz InChI
CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)