Merck
302082
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(chloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2Si(CH3)2OSi(CH3)2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.27
Beilstein:
506631
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
204.5-205 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl