Merck
301639
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-xylene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3F7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.10
Numer MDL:
Próba
98%
ciąg SMILES
Cc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F7/c1-2-4(9)6(11)3(8(13,14)15)7(12)5(2)10/h1H3
Klucz InChI
JBZHWNXMZYBXDQ-UHFFFAOYSA-N