Merck
301051
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2(CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
88-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(Br)c(C)c(Br)c1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3