Merck
301000
Sigma-Aldrich
Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2Si(CH3)2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
tw
63-66 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(CCl)CC=C
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)