Merck
300497
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-3-(4-Nitrophenyl)glycidol
98%
Synonim(y):
trans-(+)-2,3-Epoxy-3-(p-nitrophenyl)-1-propanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41121800
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)