Merck
298808
Sigma-Aldrich
2,6-Dibenzyloxytoluene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
ciąg SMILES
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2/c1-17-20(22-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(17)23-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
Klucz InChI
BJSONGFQRAVOPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)